Merck
675733
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl cyanide-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3Si13CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
97% (CP)
bp
114-117 °C
mp
8-11 °C
sűrűség
0.801 g/mL at 20 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
C[Si](C)(C)[13C]#N
InChI
1S/C4H9NSi/c1-6(2,3)4-5/h1-3H3/i4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEIMLDGFXIOXMT-AZXPZELESA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
33.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
1 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)