Merck
412384
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 1.0 solution
20 wt. % in methanol
Szinonimák:
PAMAM dendrimer (G-1)
About This Item
Lineáris képlet:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=1);dendri PAMAM(NH2)8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1429.85
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
leírás
amino surface groups
Minőségi szint
Forma
liquid
molekulatömeg
generation 1.0
Jellemzők
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
koncentráció
20 wt. % in methanol
felszíni csoportok száma
8
törésmutató
n20/D 1.362
bp
64.7 °C
sűrűség
0.82 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NCCNC(=O)CCN(CCNC(=O)CCN(CCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN
InChI
1S/C62H128N26O12/c63-13-21-71-51(89)1-33-83(34-2-52(90)72-22-14-64)45-29-79-59(97)9-41-87(42-10-60(98)80-30-46-84(35-3-53(91)73-23-15-65)36-4-54(92)74-24-16-66)49-50-88(43-11-61(99)81-31-47-85(37-5-55(93)75-25-17-67)38-6-56(94)76-26-18-68)44-12-62(100)82-32-48-86(39-7-57(95)77-27-19-69)40-8-58(96)78-28-20-70/h1-50,63-70H2,(H,71,89)(H,72,90)(H,73,91)(H,74,92)(H,75,93)(H,76,94)(H,77,95)(H,78,96)(H,79,97)(H,80,98)(H,81,99)(H,82,100)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QVWIZHOFYGKROL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Gold-Dendrimer Nanocomposites: Study on the synthesis and morphological characterization of gold-dendrimer nanocomposites using PAMAM dendrimers with ethylenediamine cores, evaluating their potential biomedical applications (Vasile, Serafim, Petre, Giol, 2014).
  • DNA Interaction Modeling: Analysis of complexes formed between DNA and poly(amido amine) dendrimers of different generations, focusing on modeling DNA wrapping and penetration which includes Generation 1.0 dendrimers (Qamhieh, Nylander, Black, Attard, 2014).
Fizikai forma
Contains 8 surface primary amino groups
Jogi információk
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
51.8 °F
Lobbanási pont (C)
11 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.