Merck
406481
Sigma-Aldrich
Silicon phthalocyanine dihydroxide
Dye content 75 %
Szinonimák:
Dihydroxy(phthalocyaninato)silicon, Dihydroxysiliconphthalocyanine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H18N8O2Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
574.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
solid
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 75%
λmax
672 nm
SMILES string
O[Si]1(O)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H18N8O2Si/c41-43(42)39-29-21-13-5-6-14-22(21)31(39)37-27-19-11-3-4-12-20(19)28(34-27)38-32-24-16-8-7-15-23(24)30(40(32)43)36-26-18-10-2-1-9-17(18)25(33-26)35-29/h1-16,41-42H/b35-25-,35-29-,36-26-,36-30-,37-27-,37-31-,38-28-,38-32-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKEIGECHKXPQKT-GMKHRMEJSA-N
Alkalmazás
  • Structural determination, characterization and computational studies of doped semiconductors base silicon phthalocyanine dihydroxide and dienynoic acids: This paper explores the chemical doping of silicon phthalocyanine dihydroxide and its interaction with dienynoic acids (Vergara et al., 2024).
  • Facile fabrication of silicon (IV) phthalocyanine-embedded poly (vinyl alcohol)-based antibacterial and antifouling interfaces: This research focuses on the fabrication and application of silicon phthalocyanine dihydroxide in antibacterial and antifouling interfaces (Strokov et al., 2020).
  • … 2-ethoxy substituted as well as axially (4-phenylpiperazin-1-yl) propanoxy-disubstituted silicon phthalocyanines and their electrochemistry: This paper details the synthesis and electrochemical properties of silicon phthalocyanine dihydroxide and its derivatives (Biyiklioglu and Alp, 2015).
  • Methylsilicon phthalocyanine hydroxide doped PVA films for optoelectronic applications: This study examines the properties of methylsilicon phthalocyanine hydroxide in doped PVA films for optoelectronic uses (Qashou et al., 2019).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)