Merck
411698
Sigma-Aldrich
Diphenyl isophthalate
99%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4-1,3-(CO2C6H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
318.32
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
mp
136-138 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
phenoxy
SMILES string
O=C(Oc1ccccc1)c2cccc(c2)C(=O)Oc3ccccc3
InChI
1S/C20H14O4/c21-19(23-17-10-3-1-4-11-17)15-8-7-9-16(14-15)20(22)24-18-12-5-2-6-13-18/h1-14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FHESUNXRPBHDQM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Diphenyl isophthalate may be employed for the preparation of:
  • poly(benzoxazole) (PBO) precursor, poly(o-hydroxyamide)
  • 3[4″-hydroxybenzoyl)-4′-hydroxybenzophenone
  • poly(o-hydroxyamide), via polycondensation of 2,2-bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane in 1-methyl-2-pyrrolidinone
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Catalysts for the preparation of polybenzimidazoles.
Choe E-W.
Journal of Applied Polymer Science, 53(5), 497-506 (1994)
The action of aluminum chloride on the diphenyl ester of isophthalic, terephthalic and naphthalic acids.
Blicke FF and Patelski RA.
Journal of the American Chemical Society, 60(10), 2283-2285 (1938)
New Convenient Synthetic Route for Photosensitive Poly (benzoxazole).
Ueda M, et al.
J. Photopolym. Sci. Technol., 16(2), 237-242 (2003)
Qianjun Liu et al.
Journal of separation science, 41(8), 1812-1820 (2018-01-14)
A quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe procedure was designed to extract pesticide residues from fruits and vegetables with a high percentage of water. It has not been used extensively for the extraction of phthalate esters from sediments, soils
Photosensitive poly (benzoxazole) based on precursor from diphenyl isophthalate and bis (o-aminophenol).
Ebara K, et al.
Polymer, 44(2), 333-339 (2003)