Merck
386367
Sigma-Aldrich
Methyl 3,5-dinitrobenzoate
99%
Szinonimák:
3,5-Dinitrobenzoic acid methyl ester, NSC 7317
About This Item
Lineáris képlet:
(O2N)2C6H3CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
226.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
107-109 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
nitro
SMILES string
COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O6/c1-16-8(11)5-2-6(9(12)13)4-7(3-5)10(14)15/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
POGCCFLNFPIIGW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)