Merck
648116
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
97%
Szinonimák:
3-(Bromomethyl)benzoic acid methyl ester
Méret kiválasztása
5 G
21 100,00 Ft
25 G
37 840,00 Ft
21 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
21 100,00 Ft
25 G
37 840,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H9BrO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
229.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
21 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
bp
112-114 °C/3 mmHg (lit.)
mp
41-45 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ester
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-5H,6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YUHSMQQNPRLEEJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)