Fontos dokumentumok
334030
Cobalt(II) bromide hydrate
Szinonimák:
Cobaltous bromide hydrate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: cobalt
reagent type: catalyst
SMILES string
O.Br[Co]Br
InChI
1S/2BrH.Co.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MOTZAWYGLXXRSO-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?