Merck
400505
Sigma-Aldrich
Tungsten(IV) oxide
−100 mesh, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Tungsten dioxide
About This Item
Lineáris képlet:
WO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
215.84
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: tungsten
részecskeméret
−100 mesh
SMILES string
O=[W]=O
InChI
1S/2O.W
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DZKDPOPGYFUOGI-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Gil Sharon et al.
Cell, 177(6), 1600-1618 (2019-06-01)
Autism spectrum disorder (ASD) manifests as alterations in complex human behaviors including social communication and stereotypies. In addition to genetic risks, the gut microbiome differs between typically developing (TD) and ASD individuals, though it remains unclear whether the microbiome contributes