Fontos dokumentumok
243639
Tungsten(IV) sulfide
powder, 2 μm, 99%
Szinonimák:
Tungsten disulfide
Teszt
99%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: tungsten
részecskeméret
2 μm
sűrűség
7.5 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
S=[W]=S
InChI
1S/2S.W
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ITRNXVSDJBHYNJ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.