Fontos dokumentumok
341169
Zinc phthalocyanine
Dye content 97 %
Szinonimák:
Phthalocyanine zinc salt
About This Item
Javasolt termékek
összetétel
Dye content, 97%
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: zinc
λmax
701 nm
Keringési energia
HOMO 5.17 eV (CV)
LUMO 3.78 eV (CV)
OPV (organikus fotovoltaikus) berendezés teljesítménye
ITO/ZnPc:P60 (1:1)/Bphen/Ag
SMILES string
[Zn]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Zn/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PODBBOVVOGJETB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Single-walled carbon nanohorns(SWCNHs) - Find manufacturing, material properties, and applications of carbon nanohorns.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm