Fontos dokumentumok
307696
Cobalt(II) phthalocyanine
β-form, Dye content 97 %
Szinonimák:
Cobaltous phthalocyaninate, PcCo, Phthalocyanine cobalt(II) salt
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Dye content, 97%
SMILES string
[Co]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Co/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MPMSMUBQXQALQI-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)