Merck
37087
Supelco
Tetraconazole
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
(RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazolyl)propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether, (±)-1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)propyl]-1H-1,2,4-triazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H11Cl2F4N3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
372.15
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
FC(F)C(F)(F)OCC(Cn1cncn1)c2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C13H11Cl2F4N3O/c14-9-1-2-10(11(15)3-9)8(4-22-7-20-6-21-22)5-23-13(18,19)12(16)17/h1-3,6-8,12H,4-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQDARGUHUSPFNL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tetraconazole is a systemicbroad spectrum triazole fungicide, which can be used to control a large number of fungi like Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes especially Sphaerotheca fuliginea on cucumber and Erysiphe graminis on wheat. It can be prepared, via stereoselective lipase-catalyzed hydrolysis of the racemic precursor (R,S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-l-y1)-prop-l-yl acetate.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 4
1 of 4
Chemoenzymic synthesis and biological activity of both enantiomeric forms of tetraconazole, a new antifungal triazole
Bianchi D, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 39, 197-201 (1991)
Ultrastructural studies of the effects of tetraconazole on the barley-powdery mildew host pathogen complex
Maffi.D, et al.
Mycological research, 99, 799-805 (1995)