Merck
A45564
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-chlorobenzophenone
98%
Szinonimák:
4-Chloro-2-benzoylaniline
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H3(Cl)COC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
231.68
Beilstein:
475640
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
mp
96-98 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10ClNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZUWXHHBROGLWNH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
388.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
198 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
F J Rodríguez et al.
Journal of chromatography, 578(1), 146-151 (1992-07-01)
A high-performance liquid chromatographic method with electrochemical detection has been developed for the determination of three aminohalogenbenzophenones: 2-amino-2',5-dichlorobenzophenone, 2-amino-5-chlorobenzophenone and 2-amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone, metabolites of benzodiazepinooxazoles and other psychotropic drugs. A mobile phase of methanol-water (65:35), containing 5 mM KH2PO4 appeared to
Swetlana Heinrich et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(4), 1331-1342 (2011-02-25)
Previously we described a series of 5-acylaminobenzophenones with considerable antimalarial activity. Unfortunately, most compounds also displayed high cytotoxicity resulting in low selectivity towards malaria parasites. Through the replacement of the 5-acylamino moiety by simple chlorine and further modifications of the
R Jain
Journal of chromatography, 615(2), 365-368 (1993-06-02)
A direct densitometric method for determination of diazepam and its metabolites in urine was developed. The proposed procedure involves acid hydrolysis of urine specimens, thereby converting diazepam and its metabolites into benzophenones [2-methylamino-5-chlorobenzophenone (MACB) and 2-amino-5-chlorobenzophenone (ACB)]. It is followed