Merck
458821
Sigma-Aldrich
2-Chloropyridine-3-carbonyl chloride
98%
Szinonimák:
2-Chloronicotinoyl chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H3Cl2NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
mp
39-44 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
chloro
SMILES string
ClC(=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-4(6(8)10)2-1-3-9-5/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RXTRRIFWCJEMEL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yu-Peng Hua et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 65(Pt 2), o373-o373 (2009-01-01)
In the crystal structure of the title compound, C(6)H(5)ClN(2)O, the dihedral angle between the pyridine ring and the carboxamine group is 63.88 (8)°. Inter-molecular N-H⋯N and N-H⋯O hydrogen bonds link the mol-ecules into a two-dimensional network.
Synthesis and biological evaluation of new benzothiazoles as antimicrobial agents.
Al-Talib M, et al.
Arabian Journal of Chemistry (2011)
Chemistry of heterocyclic compounds. 54. Nicotinic acid crown ethers. Synthesis of macrocyclic lactones from 2-chloronicotinic acid and polyethylene glycols. Template effect on the cyclization.
Newkome GR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45(4), 626-628 (1980)