Merck
686182
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H12N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
142-146 °C
funkcionális csoport
aldehyde
phenyl
SMILES string
[H]C(=O)c1cn(nc1-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H12N2O/c19-12-14-11-18(15-9-5-2-6-10-15)17-16(14)13-7-3-1-4-8-13/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZGBMIZREYTWRI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)