Merck
391921
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H18O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
250.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
optikai aktivitás
[α]26/D −65°, c = 1.2 in ethanol
mp
160 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
Cc1c(C)c2O[C@@](C)(CCc2c(C)c1O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-7-8(2)12-10(9(3)11(7)15)5-6-14(4,18-12)13(16)17/h15H,5-6H2,1-4H3,(H,16,17)/t14-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLEVLJDDWXEYCO-AWEZNQCLSA-N
Alkalmazás
A chroman possessing the chiral center of α-tocopherol.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hoang V Chuyen et al.
Journal of the science of food and agriculture, 97(5), 1656-1662 (2016-07-21)
Gac fruit (Momordica cochinchinensis Spreng.) is a rich source of carotenoids for the manufacture of powder, oil and capsules for food, cosmetic and pharmaceutical uses. Currently, only the aril of the Gac fruit is processed and the peel, similar to
Chemistry Letters (Jpn), 465-465 (1989)
Carmela Gerardi et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 645-645 (2020-07-17)
Wine grape pomace, the by-product of wine making, is a source of polyphenols, metals, and organic acids, and may be exploited for the production of functional beverages. Among red wines, Primitivo and Negramaro varieties possess an interesting amount of polyphenolic