Fontos dokumentumok
390704
(2-Hydroxypropyl)-γ-cyclodextrin
extent of labeling: 0.6 molar substitution
Szinonimák:
HP-γ-CD, HPGCD, HGC
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
optikai aktivitás
[α]20/D +145°, c = 1 in H2O
molekulatömeg
average Mw ~1,580
a címkézés mértéke
0.6 molar substitution
InChI
1S/C51H88O38/c1-14(56)8-73-11-21-42-29(64)36(71)50(81-21)85-40-19(6-54)79-48(34(69)27(40)62)89-44-23(13-75-10-16(3)58)82-51(37(72)30(44)65)86-41-20(7-55)78-47(33(68)26(41)61)88-43-22(12-74-9-15(2)57)80-49(35(70)28(43)63)84-39-18(5-53)76-45(31(66)24(39)59)83-38-17(4-52)77-46(87-42)32(67)25(38)60/h14-72H,4-13H2,1-3H3/t14?,15?,16?,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a mobile phase additive in the study of the host-guest interaction with organic low molecular mass compounds prior to their quantification using reversed phase-high performance liquid chromatography (RP-HPLC) technique.
- As a chiral surfactant for the analysis of econazole by micellar electrokinetic chromatography (MEKC).
- As an analytical standard for the determination of the analyte in biological samples by HPLC.
- As a chiral selector for the identification of propiconazole by MEKC.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?