Fontos dokumentumok
C0621
CI−994
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
4-Acetylamino-N-(2′-aminophenyl)benzamide, Acetyldinaline, Tacedinaline
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccccc2N
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-10(19)17-12-8-6-11(7-9-12)15(20)18-14-5-3-2-4-13(14)16/h2-9H,16H2,1H3,(H,17,19)(H,18,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAZAPHZUAVEOMC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HDAC1(3065) , HDAC10(83933) , HDAC11(79885) , HDAC2(3066) , HDAC3(8841) , HDAC4(9759) , HDAC5(10014) , HDAC6(10013) , HDAC7(51564) , HDAC8(55869) , HDAC9(9734)
Alkalmazás
- as an histone deacetylase (HDAC) inhibitor to treat SUM229 and DT22 cells to study its effects
- as an HDAC inhibitor for screening in SPEL cells
- to study its effects on human myeloid and erythroid progenitors
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.