Fontos dokumentumok
384445
4-Octylphenol
99%
Szinonimák:
4-Octylphenol, 4-n-Octylphenol, p-(n-Octyl)phenol, p-Octylphenol
Teszt
99%
Forma
solid
bp
150 °C/4 mmHg (lit.)
mp
44-45 °C (lit.)
sűrűség
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(15)12-10-13/h9-12,15H,2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTDQQZYCCIDJRK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Ar(24208)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?