Fontos dokumentumok
388831
SP Brij® C2 MBAL-SO-(SG)
average Mn ~330
Szinonimák:
Brij® 52, Polyethylene glycol hexadecyl ether, Polyoxyethylene (2) cetyl ether
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.26 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
solid
molekulatömeg
average Mn ~330
törésmutató
n20/D 1.466 (lit.)
sűrűség
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
5
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C56H114O21/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-58-19-21-60-23-25-62-27-29-64-31-33-66-35-37-68-39-41-70-43-45-72-47-49-74-51-53-76-55-56-77-54-52-75-50-48-73-46-44-71-42-40-69-38-36-67-34-32-65-30-28-63-26-24-61-22-20-59-18-16-57/h57H,2-56H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLMKTBGFQGKQEV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?