Merck
407011
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyethoxy)acetic acid
technical grade
Szinonimák:
O-(2-Methoxyethyl)glycolic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OCH2CH2OCH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.13
Beilstein:
1753567
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.436 (lit.)
bp
245-250 °C (lit.)
sűrűség
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCOCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O4/c1-8-2-3-9-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CLLLODNOQBVIMS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
356.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
180 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)