Fontos dokumentumok
109576
1,1′-Dimethylferrocene
95%
Szinonimák:
Bis(methylcyclopentadienyl)iron
Teszt
95%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: iron
reagent type: catalyst
mp
37-40 °C (lit.)
SMILES string
[Fe].C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7.Fe/c2*1-6-4-2-3-5-6;/h2*2-5H,1H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJFIEPAJMYPAGC-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
226.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
108.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)