Merck
384100
Sigma-Aldrich
Ethyl viologen diperchlorate
98%
Szinonimák:
1,1′-Diethyl-4,4′-bipyridinium diperchlorate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H18Cl2N2O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
413.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Teszt
98%
form
solid
mp
270 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 2.5%
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.CC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CC)cc2
InChI
1S/C14H18N2.2ClHO4/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;2*2-1(3,4)5/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HTNDMKDAPWJPEX-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Ethyl viologen diperchlorate (EV (ClO4)2) in PEO matrix may be a good option for making viologen based eletrochromic device for testing purposes as it contains EV2+, that is a good electron acceptor and perchlorate ion which serves as electrolyte. It is used for fabricating electrochromic devices.
Alkalmazás
Ethyl viologen diperchlorate has been used in in-situ spectroscopic studies of viologen based electrochromic device.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
In-situ spectroscopic studies of viologen based electrochromic device.
Mishra S, et al.
Opt. Mater., 66, 65-71 (2017)