Merck
380040
Sigma-Aldrich
Palladium(II) nitrate solution
10 wt. % in 10 wt. % nitric acid, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Palladium dinitrate solution, Palladous nitrate
About This Item
Lineáris képlet:
Pd(NO3)2
Molekulatömeg:
230.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.999% trace metals basis
Forma:
liquid
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: palladium
koncentráció
10 wt. % in 10 wt. % nitric acid
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
sűrűség
1.118 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pd/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)