Merck
205788
Sigma-Aldrich
Palladium(II) sulfate
98%
Szinonimák:
Palladium(2+) sulfate, Palladous sulfate
About This Item
Lineáris képlet:
PdSO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
202.48
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: palladium
bp
330 °C (lit.)
SMILES string
[Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Pd/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RFLFDJSIZCCYIP-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)