Fontos dokumentumok
ICS024
Supelco
Thiosulfate IC Standard
analytical standard
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
100
300
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
gyártó/kereskedő neve
RTC ICS-024-100
technika/technikák
ion chromatography: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Egyéb megjegyzések
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)