Merck
594784
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl isocyanide
95%
Szinonimák:
2-Isocyanonaphthalene, 2-Naphthalenylisonitrile
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H7N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
mp
60-64 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[C-]#[N+]c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H7N/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZZKQDMRCHFQQCQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)