Fontos dokumentumok
690481
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N′-[(8a,9S)-6′-methoxy-9-cinchonanyl]thiourea
90%
Szinonimák:
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-{(S)(6-methoxy-4-quinolinyl)-[(2S,4S,5R)-5-vinyl-1-aza-bicyclo[2.2.2]oct-2-yl]methyl}thiourea, epi-N-Quinyl-N′-bis(3,5-trifluoromethyl)phenylthiourea
Teszt
≥89.0%
90%
form
lumps
funkcionális csoport
amine
fluoro
thiourea
SMILES string
COc1ccc2nccc([C@H](NC(=S)Nc3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C4CC5CCN4C[C@@H]5C=C)c2c1
InChI
1S/C29H28F6N4OS/c1-3-16-15-39-9-7-17(16)10-25(39)26(22-6-8-36-24-5-4-21(40-2)14-23(22)24)38-27(41)37-20-12-18(28(30,31)32)11-19(13-20)29(33,34)35/h3-6,8,11-14,16-17,25-26H,1,7,9-10,15H2,2H3,(H2,37,38,41)/t16-,17-,25-,26-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IQMKPBFOEWWDIQ-FRSFCCSCSA-N
Alkalmazás
- Stereoselective diaryl(nitro)butanone via enantioselective Michael addition of nitromethane to chalcones.
- Enantioselective β-amino acids via asymmetric Mannich reaction of malonates with aryl and alkyl imines.
- The synthesis of 3-indolylmethanamines by the reaction of indoles with imines via asymmetric Friedel-Crafts reaction.
- The enantioselective conjugate addition of active methylene compounds to enones to obtain the corresponding addition products.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?