8.18892
Polyethylene glycol
35000, (stabilised with 2-tert-butyl-4-methoxyphenol) for synthesis
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol), Polyethylene glycol 35000, Polyglycol, Polyethylene oxide, Polyoxy ethylene, PEG 35000, PEG
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.01 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
>320 °C
hatékonyság
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
60-65 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 260 °C
oldhatóság
500 g/L
sűrűség
1.2 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
400‑500 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Hierarchically structured silica monoliths for the fabrication of micro-bioreactors.
- Micro-nanostructured PEG-DA (PEG-diacrylates) hydrogels for biomedical applications.
It can also be used as:
- A template to prepare micro/mesoporous structure of silica by sol-gel process.
- A stabilizing agent in the synthesis of metal nanoparticles.
Analízis megjegyzés
Melting range (lower value): ≥ 62 °C
Melting range (upper value): ≤ 67 °C
Average molecular mass: 28000 - 38000
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
281.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138.6 °C - closed cup