Merck
588474
Sigma-Aldrich
6-[4-(4-Cyanophenyl)phenoxy]hexyl methacrylate
96%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H25NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
363.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
96%
form
liquid crystal
mp
73-76 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCCCCCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C23H25NO3/c1-18(2)23(25)27-16-6-4-3-5-15-26-22-13-11-21(12-14-22)20-9-7-19(17-24)8-10-20/h7-14H,1,3-6,15-16H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJJGWRPDCQICFP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Used in the synthesis of side chain liquid crystalline homopolymers and block copolymers with the cyanobiphenyl group as the mesogen.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)