Merck
338656
Sigma-Aldrich
4′-(Hexyloxy)-4-biphenylcarbonitrile
liquid crystal (nematic), 96%
Szinonimák:
4′-(Hexyloxy)-4-biphenyl-carbonitrile, 4′-(Hexyloxy)[1,1′-biphenyl]-4-carbonitrile, 4′-Hexyloxy-4-cyanobiphenyl, 4′-Hexyloxybiphenylyl-4-carbonitrile, 4-(4-Hexyloxyphenyl)benzonitrile, 4-(n-Hexyloxy)-4′-cyanobiphenyl, 4-Cyano-4′-(hexyloxy)biphenyl, 4-Cyano-4′-n -hexyloxybiphenyl, 4-Hexyloxy-4′-cyanobiphenyl, p -Hexyloxy-p ′-cyanobiphenyl
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5OC6H4C6H4CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
279.38
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
96%
Forma
liquid crystal (nematic)
mp
56-58 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
crystalline phase to nematic phase 56 °C
nematic phase to isotropic phase 76 °C
SMILES string
CCCCCCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C19H21NO/c1-2-3-4-5-14-21-19-12-10-18(11-13-19)17-8-6-16(15-20)7-9-17/h6-13H,2-5,14H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YUYXUPYNSOFWFV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Also known as 6OCBs,these liquid crystals (LCs) are responsive to small changes in temperature, shear, electric (or magnetic) fields, and the structure of solid surfaces with which they are in contact. In LCs exhibiting smectic phases, such as these, the molecules show a degree of translational order and tend to align themselves in layers.
Alkalmazás
Used to synthesize pH responsive block copolymers, binary mixtures.
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
228.2 °F
Lobbanási pont (C)
109 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
pH-responsive aqueous/LC interfaces using SGLCP-b-polyacrylic acid block copolymers.
Lee DY, et al.
Soft Matter, 6(9), 1964-1970 (2010)
Separation of nematic and smectic-A potential effects on solute ordering in a series of binary 6OCB-8OCB mixtures
Burnell EE, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 89(7), 900-908 (2011)
Cikkek
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.