Merck
495328
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-methylpyridine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6ClN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
127.57
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.53 (lit.)
bp
97 °C/30 mmHg (lit.)
sűrűség
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Cc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VXLYOURCUVQYLN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Chloro-5-methylpyridine is a pesticide intermediate. Its synthesis by many methods has been reported.
Alkalmazás
2-Chloro-5-methylpyridine may be used in the synthesis of:
  • 2-methylthio-5-pyridinemethylene amine
  • 5-methyl-2,2′-bipyridine
  • 1-(5′-methyl-2,2′-bipyridin-5-yl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and herbicidal activity of (Z)-ethoxyethyl 2-cyano-3-(2-methylthio-5-pyridylmethylamino) acrylates.
Wang QM, et al.
Heteroatom Chem., 15(1), 67-70 (2004)
Synthesis of Differently Disubstituted 2,2'-Bipyridines by a Modified Negishi Cross-Coupling Reaction.
Lutzen A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2003(20), 3948-3957 (2003)
The preparation of 2-chloro-5-methyl-pyridine in airlift loop reactor.
Jianping W, et al.
Chemical Engineering Journal, 95(1), 33-36 (2003)
Synthesis of 5-Substituted 2,2'-Bipyridines from Substituted 2-Chloropyridines by a Modified Negishi Cross-Coupling Reaction.
Lutzen A and Hapke M.
European Journal of Organic Chemistry, 2002(14), 2292-2297 (2002)