Merck
536008
Sigma-Aldrich
5-(Aminomethyl)-2-chloropyridine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H7ClN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.59
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
28-34 °C
funkcionális csoport
amine
chloro
SMILES string
NCc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H7ClN2/c7-6-2-1-5(3-8)4-9-6/h1-2,4H,3,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XPARFBOWIYMLMY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Margaret L Eng et al.
The Science of the total environment, 760, 143409-143409 (2020-11-22)
Neonicotinoids are the most widely used insecticides globally, but their rapid metabolism in vertebrates makes diagnosing wildlife exposure challenging. More detailed information on the pattern of imidacloprid metabolites over time could be used to better approximate the timing and level