Fontos dokumentumok
900024
Sigma-Aldrich
13CO2/12CO2(RG) Gas Mixture
ratio (1:99), ≥99% (CP)
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352119
Teszt
≥99% (CP)
Forma
gas
összetétel
ratio (1:99)
tömegeltolódás
M+1
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CURLTUGMZLYLDI-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Gas cylinder
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Press. Gas Liquefied gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)