Merck
302600
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl)methane
97%
Szinonimák:
1,1′,1′′-Methylidynetris[1,1,1-trimethylsilane], Methylidynetris[trimethylsilane], [Bis(trimethylsilyl)methyl]trimethylsilane
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)3Si]3CH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
232.59
Beilstein:
1850371
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.464 (lit.)
bp
55-56 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)C([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H28Si3/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h10H,1-9H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNZSPXKCIAAEJK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Sterically demanding "risyl"group.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
168.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
76 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Inorg. Synth., 27, 233-233 (1990)