Fontos dokumentumok
15450
Boc-Leu-OH hydrate
≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
Boc-L-leucine
Teszt
≥99.0% (HPLC)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −25±0.5°, c = 2% in acetic acid
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
85-90 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?