Fontos dokumentumok
790532
Boron nitride
nanopowder, <150 nm avg. part. size (TEM), 99% trace metals basis
Szinonimák:
Boron mononitride, Hexagonal boron nitride, White graphite
Teszt
99% trace metals basis
Forma
nanopowder
átlagos részecskeméret
<150 nm (TEM)
sűrűség
2.29 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
B#N
InChI
1S/BN/c1-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Boron nitride nanotubes (BNNT) are close structural analogs of carbon nanotubes (CNT), which are high aspect ratio nanotubular material, where carbon atoms are alternately substituted by nitrogen and boron atoms.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.