Merck
516333
Sigma-Aldrich
4-Acetylbenzaldehyde
97%
Szinonimák:
4-Formylacetophenone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COC6H4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
33-36 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
ketone
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C9H8O2/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KTFKRVMXIVSARW-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Low-Pressure Hydrogenation of Arenecarboxylic Acids to Aryl Aldehydes.
Goo?en LJ, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 352(13), 2166-2170 (2010)
NaBH4/NaNO3/H2O: A Convenient System for Selective Reduction of Aldehydes VS. Ketones to their Corresponding Alcohols.
Ghaderi S and Setamdideh D.
Orient. J. Chem., 30(4), 1913-1917 (2014)
Application of the combination of sodium bisulfite as a protective reagent and solid supports in the selective reduction of 4-acetylbenzaldehyde with diborane.
Chihara T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 11, 1657-1660 (1981)
Bis [(tetraphenylporphyrinato) zinc]-calix [4] pyrrole. Synthesis and receptor properties.
Mamardashvili NZ, et al.
Russ. J. Org. Chem., 50(4), 559-566 (2014)
Selective reduction of less reactive carbonyl groups in the presence of diborane and sodium bisulfite on silica gel.
Chihara T, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 68(5), 720-724 (1990)