Merck
187518
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzoyl chloride
99%
About This Item
Lineáris képlet:
Cl2C6H3COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.46
Beilstein:
639531
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39050513
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.560 (lit.)
bp
142-143 °C/21 mmHg (lit.)
mp
15-17 °C
sűrűség
1.462 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
chloro
SMILES string
ClC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBLIDPPHFGWTKU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,6-Dichlorobenzoyl chloride participates in esterification of (fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl (Fmoc)-amino acids to 4-alkoxybenzyl alcohol polystyrene.
Alkalmazás
2,6-Dichlorobenzoyl chloride was used:
  • in substrate activity screening method for the rapid development of novel substrates and their conversion into non-peptidic inhibitors of Cys and Ser proteases
  • in the synthesis of 1-acyliridoles
  • in enantiocontrolled total synthesis of (-)-aspicilin
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Morphine recognition by a porphyrin-cyclocholate molecular bowl.
Bonar-Law RP, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 5, 456-458 (1993)
An improved method for anchoring of 9-fluorenylmethoxycarbonyl-amino acids to 4-alkoxybenzyl alcohol resins.
Sieber, P.
Tetrahedron Letters, 28(49), 6147-6150 (1987)
Sensitisation to dichlorobenzoyl chloride.
J De Boer et al.
Contact dermatitis, 18(2), 116-117 (1988-02-01)
Stereocontrolled total synthesis of the macrocyclic lactone (-)-aspicilin.
Waanders PP, et al.
Tetrahedron Letters, 28(21), 2409-2412 (1987)
Andrew W Patterson et al.
Nature protocols, 2(2), 424-433 (2007-04-05)
Substrate activity screening (SAS) is a fragment-based method for the rapid development of novel substrates and their conversion into non-peptidic inhibitors of Cys and Ser proteases. The method consists of three steps: (i) a library of N-acyl aminocoumarins with diverse