Merck
T74802
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylbenzoic acid
99%
Szinonimák:
2-Mesitylenecarboxylic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3C6H2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.20
Beilstein:
1866187
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
152-155 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(c(C)c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFFIRKXTFQCCKJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
[Kinetics of the interaction of a phosphorylating substrate analog with the Ca-ATPase of myosin and heavy meromyosin].
V M Kodentsova et al.
Nauchnye doklady vysshei shkoly. Biologicheskie nauki, (1)(1), 17-19 (1982-01-01)
I A Kozlov et al.
The Biochemical journal, 192(2), 483-488 (1980-11-15)
The alpha-subunits of factor-F1 ATPase are removed by extraction of submitochondrial particles with 1.75 M-LiCl, with the consequent loss of ATPase activity. ATPase activity is reconstituted by incubation of LiCl-extracted particles with purified alpha-subunits, and the reconstituted ATPase activity is