Fontos dokumentumok
341746
Copper(II) acetate hydrate
98%
Szinonimák:
Cupric acetate hydrate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6.9 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystals
összetétel
Degree of hydration, ~1
reakcióalkalmasság
core: copper
SMILES string
O.CC(=O)O[Cu]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Copper metal deposition processes are an essential tool for depositing interconnects used in microelectronic applications, giving group 11 (coinage metals: Copper, Silver, and Gold) an important place in atomic layer deposition (ALD) process development.