Fontos dokumentumok
1.02710
Supelco
Copper(II) acetate monohydrate
greener alternative
cryst. EMPLURA®
Szinonimák:
Copper(II) acetate monohydrate, Cupric acetate
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3COO)2Cu · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.63 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
205-553-3
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥99.0% (iodometric)
form
solid
hatékonyság
501 mg/kg LD50, oral (Rat)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤0.1% In water insoluble matter
pH
5.2-5.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
115 °C
oldhatóság
72 g/L
sűrűség
1.88 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1100 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.2%
kation nyomok
Fe: ≤0.005%
Zn: ≤0.01%
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
In water insoluble matter: ≤ 0.1 %
pH-value (2 %; water): 5.2 - 5.5
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.2 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.01 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash