Fontos dokumentumok
475734
Glycerol diglycidyl ether
technical grade
Szinonimák:
Glycerin diglycidyl ether, Glycerol diglycidyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.482 (lit.)
sűrűség
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCC(COCC1CO1)OCC2CO2.OC(COCC3CO3)COCC4CO4
InChI
1S/2C9H16O5/c10-7(1-11-3-8-5-13-8)2-12-4-9-6-14-9;10-1-7(12-5-9-6-14-9)2-11-3-8-4-13-8/h2*7-10H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QFMWJDGCJROGRC-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?