Fontos dokumentumok
NIST8851
Zeolite A
NIST®SRM®
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
form
solid
kiszerelés
pkg of 35-40 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sodium (Na), Aluminum(Al), Silicon (Si), Iron (Fe), Cerium (Ce), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Cesium (Cs), Europium (Eu), Hafnium (Hf), Lanthanum (La), Scandium (Sc), Samarium (Sm), Thorium (Th), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)