Fontos dokumentumok
334448
Sigma-Aldrich
Molecular sieves
powder, Catalyst support, sodium Y zeolite
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
Minőségi szint
form
powder
részecskeméret eloszlás
100 mesh (>=90%)
Related Categories
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
A molecular dynamics study of xenon sorbed in sodium Y zeolite. 1. Temperature and concentration dependence.
Santikary P, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 96(25), 10469-10477 (1992)