Merck
329991
Sigma-Aldrich
2-Chloromethyl-1,3-dioxolane
97%
Szinonimák:
Chloroacetaldehyde ethylene acetal
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H7ClO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.55
Beilstein:
103229
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.449 (lit.)
bp
157-158 °C (lit.)
sűrűség
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ether
SMILES string
ClCC1OCCO1
InChI
1S/C4H7ClO2/c5-3-4-6-1-2-7-4/h4H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKZOMJGRWIOEDP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Chloromethyl-1,3-dioxolane is commonly used in industrial manufacturing processes.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J Luong et al.
Journal of chromatography. A, 1255, 216-220 (2012-03-14)
Oxygenated compounds like methanol, ethanol, 1-propanol, 2-propanol, 1-butanol, acetaldehyde, crotonaldehyde, ethylene oxide, tetrahydrofuran, 1,4-dioxane, 1,3-dioxolane, and 2-chloromethyl-1,3-dioxolane are commonly encountered in industrial manufacturing processes. Despite the availability of a variety of column stationary phases for chromatographic separation, it is difficult