Merck
10906
Sigma-Aldrich
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
CADMA, 2-Chloro-1,1-dimethoxyethane, Dimethyl chloroacetal
About This Item
Lineáris képlet:
ClCH2CH(OCH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.57
Beilstein:
1733700
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99.0% (GC)
grade
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
törésmutató
n20/D 1.415 (lit.)
bp
128-130 °C (lit.)
sűrűség
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(CCl)OC
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal is a clear, colorless liquid. It reacts with hydroxythiol to form hydroxy acetal.
Alkalmazás
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal can be used as a reactant to synthesize:
  • 2-(chloromethyl)-4,7-dethyl-1,3-dioxepane
  • 2-(chloromethyl)-5,6-benzo-1,3-dioxepane
  • ketene dimethyl acetal
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal was used to investigate the enzymes used for activation and transformation of vinyl chloride. It was also used for introducing O-(2,2-dimethoxyethyl) groups into amylose, dextran, and a linear (1→3)-β-D-glucan. Chloroacetaldehyde dimethyl acetal was utilised in the synthesis of ethoxyacetylide.
Egyéb megjegyzések
prices for bulk quantities on request
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
84.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
29 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Coupling of polysaccharides activated by means of chloroacetaldehyde dimethyl acetal to amines or proteins by reductive amination.
B?gwald J, et al.
Carbohydrate Research, 148(1), 101-107 (1986)
Free radical ring-opening polymerization of 4, 7-dimethyl-2-methylene-1, 3-dioxepane and 5, 6-benzo-2-methylene-1, 3-dioxepane.
Bailey WJ
Macromolecules, 15(3), 711-714 (1982)
Recent trends in the synthesis of carbazoles: an update.
Tetrahedron, 68(31), 6099-6121 (2012)
Activation of vinyl chloride to covalently bound metabolites: roles of 2-chloroethylene oxide and 2-chloroacetaldehyde.
F P Guengerich et al.
Biochemistry, 18(23), 5177-5182 (1979-11-13)
Camphor derived 1, 4-oxathianes for carbonyl epoxidation.
Tetrahedron Asymmetry, 9(10), 1801-1807 (1998)