Merck
C19406
Sigma-Aldrich
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
98%
Szinonimák:
2-Chloro-1,1-dimethoxyethane, Dimethyl chloroacetal
About This Item
Lineáris képlet:
ClCH2CH(OCH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.57
Beilstein:
1733700
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.415 (lit.)
bp
128-130 °C (lit.)
sűrűség
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(CCl)OC
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
84.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
29 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)