Fontos dokumentumok
1.01714
Supelco
Barium carbonate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Barium carbonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CBaO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
197.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
208-167-3
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
99.0-101.0% (BaCO3 basis, complexometric)
form
solid
hatékonyság
418 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.002 meq/g Total of alkali (water soluble)
≤0.005% Oxidizing Substances (as NO3)
≤0.015% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
7-8 (16 °C, 0.016 g/L in H2O)
mp
>1450 °C (decomposition)
oldhatóság
0.02 g/L
sűrűség
4.43 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
350 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfide (S2-): ≤0.001%
kation nyomok
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Sr: ≤0.3%
heavy metals: ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric, BaCO₃): 99.0 - 101.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.015 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulphide (S): ≤ 0.001 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.02 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Sr (Strontium): ≤ 0.3 %
Total of alkali (water soluble): ≤ 0.002 meq/g
Oxidizing Substances (as NO₃): ≤ 0.005 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1