Merck
A94638
Sigma-Aldrich
1-Aza-2-cyclooctanone
98%
Szinonimák:
2-Azacyclooctanone, 2-Azocanone, 2-Oxo-heptamethyleneimine, Enantholactam, Hexahydro-2(1H)-azocinone, Oenantholactam
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H13NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
127.18
Beilstein:
108987
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystals
bp
148-150 °C/10 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCCCCN1
InChI
1S/C7H13NO/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-7/h1-6H2,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CJYXCQLOZNIMFP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Conformational energy studies of the growth hormone inhibitor, cyclo (Aha-Cys-Phe-D-Trp-Lys-Thr-Cys).
F A Momany
Biochemical and biophysical research communications, 95(1), 61-66 (1980-07-16)
Lothar Schwarz et al.
Journal of forensic sciences, 52(3), 649-655 (2007-04-26)
A new method for enhancement of ninhydrin or 1,8-diazafluoren-9-one (DFO)-treated latent fingerprints on thermal paper will be described. Most thermosensitive surfaces of thermal paper become dark when treated with DFO or ninhydrin petroleum ether (NPB) solution. This effect minimizes contrast
Yan Huang et al.
Journal of biomedical science, 16, 87-87 (2009-09-24)
Stem cell therapy has emerged as a potential therapeutic option for tissue engineering and regenerative medicine, but many issues remain to be resolved, such as the amount of seed cells, committed differentiation and the efficiency. Several previous studies have focused